Få mere at vide
Sulforaphene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Sulforaphene |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NOS2/c1-10(8)5-3-2-4-7-6-9/h3,5H,2,4H2,1H3/b5-3+ |
| Formel vægt | 175.0126 |