Få mere at vide
Sulfonazo III natriumsalt, Honeywell™ Fluka™
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfonazo III sodium salt |
| CAS | 164581-28-6 |
| Molekylær formel | C22H12N4Na4O14S4 |
| MDL nummer | MFCD00003942 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 1900148 |
| InChI nøgle | OWVXGCUJHKOBMQ-SGLNGUFESA-J |
| SMIL | C1=CC=C(C(=C1)NN=C2C(=CC3=C(C2=O)C(=O)C(=NNC4=CC=CC=C4S(=O)(=O)[O-])C(=C3)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
| IUPAC navn | tetranatrium;(3Z,6E)-4,5-dioxo-3,6-bis[(2-sulfonatophenyl)hydrazinyliden]naphthalen-2,7-disulfonat |
| Molekylvægt (g/mol) | 776.551 |
| Vis mere |