Få mere at vide
Sulfonazo III-salt
Artikelnummer. 11478723
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478723 5 g 5g
11488723 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478723 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10486.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 68504-35-8 | C22H16N4Na4O14S4 | 780,583 g/mol
Sulfonazo III salt anvendes som spektrofotometrisk reagens til jordalkalimetal og indikator for sulfattitrering. Generelt bruges det som en indikator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Sulfonazo III salt anvendes som spektrofotometrisk reagens til jordalkalimetal og indikator for sulfattitrering. Generelt bruges det som en indikator.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68504-35-8
Molekylær formel C22H16N4Na4O14S4
Molekylvægt (g/mol) 780.583
MDL nummer MFCD00003942
InChI nøgle WHVMUCGHHVLOCE-FMNKGCAFSA-N
Synonym Tetrasodium 4,5-dihydroxy-3,6-bis[(2-sulfonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulfonate
PubChem CID 131857569
IUPAC navn (3E,6E)-4,5-dioxo-3,6-bis[(2-sulfophenyl)hydrazinyliden]naphthalen-2,7-disulfonsyre;natrium
SMIL C1=CC=C(C(=C1)NN=C2C(=CC3=C(C2=O)C(=O)C(=NNC4=CC=CC=C4S(=O)(=O)O)C(=C3)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfonazo III salt
Smeltepunkt ≥300 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1900148
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 776.57