Få mere at vide
Witeg™ Sulfonationskolber
Artikelnummer. 11817800
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
200 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11817800 200 mL
1 options
Artikelnummer. 11817800 Leverandør Witeg™ Leverandørnr. 0 850 032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1125.82 DKK
    953.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 172.82 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Et fremragende kar til brug i farmaceutiske anvendelser.
  • Fås i enten 100 eller 200 ml kapaciteter
  • Med 4 sidehalse
  • Midterhals ST 29/32
  • Sidehals soklen ST 19/26
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Materiale Glas
Til brug med (applikation) Farmaceutisk
Hals stil 4 sidehalse, 1 i midten
Produkttype Sulfonationskolbe
Sokkelled CN ST 29/32, SN ST 19/26