Få mere at vide
Sulfonamides Mixture for GB/T 21316-2007 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfabenzamide∣Sulfacetamide∣Sulfachloropyridazine∣Sulfadiazine∣Sulfadimethoxine∣Sulfadimidine∣Sulfadoxine∣Sulfaguanidine∣Sulfamerazine∣Sulfameter∣Sulfamethizole∣Sulfamethoxazole∣Sulfamethoxypyridazine∣Sulfamonomethoxine∣Sulfamoxol∣Sulfanitran∣Sulfaphenazole∣Sulfapyridine∣Sulfaquinoxaline∣Sulfathiazole∣Sulfisomidine∣Sulfisoxazole∣Trimethoprim |
| CAS | 127-71-9, 144-80-9, 80-32-0, 68-35-9, 122-11-2, 57-68-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sulfabenzamide∣Sulfacetamide∣Sulfachloropyridazine∣Sulfadiazine∣Sulfadimethoxine∣Sulfadimidine∣Sulfadoxine∣Sulfaguanidine∣Sulfamerazine∣Sulfameter∣Sulfamethizole∣Sulfamethoxazole∣Sulfamethoxypyridazine∣Sulfamonomethoxine∣Sulfamoxol∣Sulfanitran∣Sulfaphenazole∣Sulfapyridine∣Sulfaquinoxaline∣Sulfathiazole∣Sulfisomidine∣Sulfisoxazole∣Trimethoprim |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Sulfabenzamide 100 μg/mL∣Sulfacetamide 100 μg/mL∣Sulfachloropyridazine 100 μg/mL∣Sulfadiazine 100 μg/mL∣Sulfadimethoxine 100 μg/mL∣Sulfadimidine 100 μg/mL∣Sulfadoxine 100 μg/mL∣Sulfaguanidine 100 μg/mL∣Sulfamerazine 100 μg/mL∣Sulfameter 100 μg/mL∣Sulfamethizole 100 μg/mL∣Sulfamethoxazole 100 μg/mL∣Sulfamethoxypyridazine 100 μg/mL∣Sulfamonomethoxine 100 μg/mL∣Sulfamoxol 100 μg/mL∣Sulfanitran 100 μg/mL∣Sulfaphenazole 100 μg/mL∣Sulfapyridine 100 μg/mL∣Sulfaquinoxaline 100 μg/mL∣Sulfathiazole 100 μg/mL∣Sulfisomidine 100 μg/mL∣Sulfisoxazole 100 μg/mL∣Trimethoprim 100 μg/mL |