Få mere at vide
Sulfonamide, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11453361 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11453361 25 g
1 options
Artikelnummer. 11453361 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210298825
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Tekniske data
CAS 63-74-1
Molekylær formel C6H8N2O2S
Mængde 25 g
Synonym sulfanilamide, sulphanilamide, sulfamine, sulphonamide, p-aminobenzenesulfonamide, sulfonylamide, sulfonamide, p-aminobenzenesulfamide, bacteramid, streptasol
InChI nøgle FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 4-aminobenzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 172.202
PubChem CID 5333
ChEBI CHEBI:45373