Få mere at vide
Sulfonal, Mikromol™
Artikelnummer. 30049129
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049129 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049129 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3288.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sulfonal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfonal
CAS 115-24-2
Analyt- eller komponentnavne Sulfonal
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H16 O4 S2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Propane, 2,2-bis(ethylsulfonyl)-, 2,2-Bis(ethylsulfonyl)propane, 2-Propanone, bis(ethyl sulfone), Acetone diethyl sulfone, Acetone, bis(ethyl sulfone), NSC 26248, Propane-diethylsulfone, Sulfonal, Sulfonmethane, Sulphonal
InChI formel InChI=1S/C7H16O4S2/c1-5-12(8,9)7(3,4)13(10,11)6-2/h5-6H2,1-4H3
SMIL CCS(=O)(=O)C(C)(C)S(=O)(=O)CC
IUPAC navn 2,2-bis(ethylsulfonyl)propane
Molekylvægt (g/mol) 228.33
Mængde 100 mg
Formel vægt 228.049 g/mol