Få mere at vide
Thermo Scientific™ SulfoLink™ Immobiliseringskit til proteiner, 2 mL
Artikelnummer. 10678884 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 kolonnesæt
Sæt med 5 kolonner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 10678884
Brand: Thermo Scientific™ 44995
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kovalent immobiliser cystein-peptider eller proteiner (sulfhydryl-ligander) til affinitetsoprensning ved hjælp af iodacetyl-aktiverede agaroseperler og søjler.
Thermo Scientific™ SulfoLink Koblingsharpiks er iodoacetyl-aktiveret til kovalent immobilisering af sulfhydryl-holdige peptider eller proteiner til affinitetsoprensning.
SulfoLink Coupling Resin er porøs, tværbundet 6% perleformet agarose, der er blevet aktiveret med iodacetylgrupper. Når de inkuberes med en opløsning af peptid eller protein, der indeholder reducerede cysteinrester, reagerer iodacetylgrupperne specifikt og effektivt med de eksponerede sulfhydryler (-SH) for at danne kovalente og irreversible thioetherbindinger, der permanent binder peptidet eller proteinet til harpiksen. Resultatet er en specialfremstillet affinitetsharpiks til oprensning af antistoffer, antigener og andre molekyler af interesse.
Komplet SulfoLink Immobiliseringssæt er tilgængelige til peptider og proteiner. Hvert kit indeholder alle reagenser til fremstilling af den respektive peptid- eller proteinprøve og fem kolonner indeholdende 2 ml SulfoLink Harpiks, der kan bruges i enten gravity-flow eller centrifugeformat til effektive koblingsreaktioner og flere cyklusser af affinitetsoprensning. Et enkelt-kolonne prøvesæt til brug med enten peptider eller proteiner er også tilgængeligt SulfoLink Koblingsharpiks kan købes separat.
Højdepunkter:
  • Specifik konjugering gennem sulfhydryl (-SH) grupper– iodacetylgrupperne reagerer specifikt med sulhydryler for at danne irreversible thioetherbindinger
  • Separate sæt optimeret til peptider eller proteiner– kits omfatter optimerede reagenser til fremstilling af peptid- eller proteinprøver til effektiv immobilisering
  • Hurtig– spin-kolonner øger protokolhastigheden; forberede og koble prøver på 2 timer (peptider) til 3,5 timer (proteiner)
  • Fleksible koblingsforhold– brug pH 7,5 til 9,0 vandige buffere, organisk opløsningsmiddel (f.eks. 20 % DMSO) eller denatureringsmiddel (guanidin ·HCl), efter behov for protein- eller peptidopløselighed under koblingsreaktion
  • Let at følge instruktioner– strømlinede protokoller til prøveforberedelse, immobilisering og affinitetsoprensning
  • Høj kapacitet– immobiliser 1 til 2 mg peptid eller 2 til 20 mg protein pr. 2 ml søjle SulfoLink Koblingsharpiks
Inkluderer:
Kits indeholder SulfoLink Harpikssøjler (2mL), protein- eller peptidpræparationsreagenser (f.eks. reduktionsmiddel), koblingsbuffer, vaskeopløsning, L-cysteinopløsning (til quenching) og afsaltningskolonner (kun proteinkit)
Anbefalet til:
Immobilisere peptider med terminale cysteinrester for at oprense antistoffer, der blev genereret mod peptidimmunogener fremstillet ved maleimidkonjugation; Immobiliser antistoffer på en orienteret måde gennem hængselregionssulfhydryler for at sikre, at antigenbindingssteder ikke er sterisk hindret for antigenaffinitetsoprensning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: Immobilisering af 1 til 10 mg antistof pr. søjle
• SulfoLink Søjler, 2 ml, 5 søjler
• SulfoLink Præparatbuffer, 7,5 ml
• SulfoLink Koblingsbuffer, 500 ml
• Vaskeopløsning, 120 ml
• PBS-pakke (gør 500 ml), 1 pakke
• 2-·Mercaptoethylamin HCI, 5 x 6 mg
• L-·cystein HCI, 100 mg
• Zeba Spin afsaltningssøjler, 5 mL, 5 kolonner
• Søjletilbehør
Opbevares ved 4 °C beskyttet mod lys.
Produktlinje SulfoLink
Mængde Sæt med 5 kolonner
Type Immobiliseringssæt
Stationær fase Haloacetyl
Tilstrækkelig til 2 til 20 mg antistof pr. kolonne
Format Spin-kolonne
Kolonnetype Affinitet, agarose-resin
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • SulfoLink Immobilization Kit for Proteins, 2 mL
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: L-(+)-cysteine hydrochloride monohydrate, 2-Mercaptoethylamine Hydrochloride, Tris(2-carboxyethyl)ph