Få mere at vide
Thermo Scientific™ SulfoLink™ Koblingsharpiks
Artikelnummer. 11896774 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11896774 50 mL 50ml
10485505 10 mL 10ml
11796406 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11896774 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20402
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Kovalent immobiliser cystein-peptider eller proteiner (sulfhydryl-ligander) til affinitetsoprensning ved hjælp af iodacetyl-aktiverede agaroseperler og søjler.
Thermo Scientific™ SulfoLink Koblingsharpiks er iodoacetyl-aktiveret til kovalent immobilisering af sulfhydryl-holdige peptider eller proteiner til affinitetsoprensning.
SulfoLink Coupling Resin er porøs, tværbundet 6% perleformet agarose, der er blevet aktiveret med iodacetylgrupper. Når de inkuberes med en opløsning af peptid eller protein, der indeholder reducerede cysteinrester, reagerer iodacetylgrupperne specifikt og effektivt med de eksponerede sulfhydryler (-SH) for at danne kovalente og irreversible thioetherbindinger, der permanent binder peptidet eller proteinet til harpiksen. Resultatet er en specialfremstillet affinitetsharpiks til oprensning af antistoffer, antigener og andre molekyler af interesse.
Komplet SulfoLink Immobiliseringssæt er tilgængelige til peptider og proteiner. Hvert kit indeholder alle reagenser til fremstilling af den respektive peptid- eller proteinprøve og fem kolonner indeholdende 2 ml SulfoLink Harpiks, der kan bruges i enten gravity-flow eller centrifugeformat til effektive koblingsreaktioner og flere cyklusser af affinitetsoprensning. Et enkelt-kolonne prøvesæt til brug med enten peptider eller proteiner er også tilgængeligt SulfoLink Koblingsharpiks kan købes separat.
Højdepunkter:
  • Specifik konjugering gennem sulfhydryl (-SH) grupper– iodacetylgrupperne reagerer specifikt med sulhydryler for at danne irreversible thioetherbindinger
  • Separate sæt optimeret til peptider eller proteiner– kits omfatter optimerede reagenser til fremstilling af peptid- eller proteinprøver til effektiv immobilisering
  • Hurtig– spin-kolonner øger protokolhastigheden; forberede og koble prøver på 2 timer (peptider) til 3,5 timer (proteiner)
  • Fleksible koblingsforhold– brug pH 7,5 til 9,0 vandige buffere, organisk opløsningsmiddel (f.eks. 20 % DMSO) eller denatureringsmiddel (guanidin ·HCl), efter behov for protein- eller peptidopløselighed under koblingsreaktion
  • Let at følge instruktioner– strømlinede protokoller til prøveforberedelse, immobilisering og affinitetsoprensning
  • Høj kapacitet– immobiliser 1 til 2 mg peptid eller 2 til 20 mg protein pr. 2 ml søjle SulfoLink Koblingsharpiks
Inkluderer:
Kits indeholder SulfoLink Harpikssøjler (2mL), protein- eller peptidpræparationsreagenser (f.eks. reduktionsmiddel), koblingsbuffer, vaskeopløsning, L-cysteinopløsning (til quenching) og afsaltningskolonner (kun proteinkit)
Anbefalet til:
Immobilisere peptider med terminale cysteinrester for at oprense antistoffer, der blev genereret mod peptidimmunogener fremstillet ved maleimidkonjugation; Immobiliser antistoffer på en orienteret måde gennem hængselregionssulfhydryler for at sikre, at antigenbindingssteder ikke er sterisk hindret for antigenaffinitetsoprensning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Ved modtagelsen opbevares produktet i mørke ved 4 °C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
Form Flydende suspension
Produktlinje SulfoLink
Mængde 50 mL
Type Resin
Stationær fase Haloacetyl
Tilstrækkelig til 1 mg peptid eller 10 mg antistof pr. ml harpiks
Format Flaske
Kolonnetype Affinitet, agarose-resin