Beskrivelse
Thermo Scientific™ SulfoLink Koblingsharpiks er iodoacetyl-aktiveret til kovalent immobilisering af sulfhydryl-holdige peptider eller proteiner til affinitetsoprensning.
Komplet SulfoLink Immobiliseringssæt er tilgængelige til peptider og proteiner. Hvert kit indeholder alle reagenser til fremstilling af den respektive peptid- eller proteinprøve og fem kolonner indeholdende 2 ml SulfoLink Harpiks, der kan bruges i enten gravity-flow eller centrifugeformat til effektive koblingsreaktioner og flere cyklusser af affinitetsoprensning. Et enkelt-kolonne prøvesæt til brug med enten peptider eller proteiner er også tilgængeligt SulfoLink Koblingsharpiks kan købes separat.
Højdepunkter:
Specifik konjugering gennem sulfhydryl (-SH) grupper– iodacetylgrupperne reagerer specifikt med sulhydryler for at danne irreversible thioetherbindinger
Separate sæt optimeret til peptider eller proteiner– kits omfatter optimerede reagenser til fremstilling af peptid- eller proteinprøver til effektiv immobilisering
Hurtig– spin-kolonner øger protokolhastigheden; forberede og koble prøver på 2 timer (peptider) til 3,5 timer (proteiner)
Fleksible koblingsforhold– brug pH 7,5 til 9,0 vandige buffere, organisk opløsningsmiddel (f.eks. 20 % DMSO) eller denatureringsmiddel (guanidin ·HCl), efter behov for protein- eller peptidopløselighed under koblingsreaktion
Let at følge instruktioner– strømlinede protokoller til prøveforberedelse, immobilisering og affinitetsoprensning
Høj kapacitet– immobiliser 1 til 2 mg peptid eller 2 til 20 mg protein pr. 2 ml søjle SulfoLink Koblingsharpiks
Inkluderer:
Kits indeholder SulfoLink Harpikssøjler (2mL), protein- eller peptidpræparationsreagenser (f.eks. reduktionsmiddel), koblingsbuffer, vaskeopløsning, L-cysteinopløsning (til quenching) og afsaltningskolonner (kun proteinkit)
Anbefalet til:
Immobilisere peptider med terminale cysteinrester for at oprense antistoffer, der blev genereret mod peptidimmunogener fremstillet ved maleimidkonjugation; Immobiliser antistoffer på en orienteret måde gennem hængselregionssulfhydryler for at sikre, at antigenbindingssteder ikke er sterisk hindret for antigenaffinitetsoprensning
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelsen opbevares produktet i mørke ved 4 °C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur. |
| Produktlinje | SulfoLink |
| Mængde | 250 mL |
| Type | Resin |
| Stationær fase | Haloacetyl |
| Tilstrækkelig til | 1 mg peptid eller 10 mg antistof pr. ml harpiks |
| Format | Flaske |
| Kolonnetype | Affinitet, agarose-resin |