Få mere at vide
Sulfolan, TRC
Artikelnummer. 30427799
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30427799 250 g
1 options
Artikelnummer. 30427799 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS689220250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfolan
CAS 126-33-0
Molekylær formel C4 H8 O2 S
Mængde 250 g
Synonym Sulfolan, Thiophene','tetrahydro-','1,1-dioxide, 1,1-Dioxothiolan, 1λ6-Thiolane-1,1-dione, Bondelane A, Bondolane A, Cyclic tetramethylene sulfone, Cyclotetramethylene sulfone, NSC 46443, Sulfolan, Sulfolane, Sulfolane SG, Sulpholane, Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, Tetrahydrothiophene S,S-dioxide, Tetrahydrothiophene dioxide, Tetramethylene sulfone, Thiacyclopentane dioxide, Thiolane 1,1-dioxide, Thiophane 1,1-dioxide, Thiophane dioxide
InChI formel InChI=1S/C4H8O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-4H2
SMIL O=S1(=O)CCCC1
IUPAC navn Thiolan 1,1-dioxid
Molekylvægt (g/mol) 120.17
Formel vægt 120.0245