Få mere at vide
Sulfolane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15899530
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15899530 1 L
15826470 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15899530 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8079931000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126-33-0
Tekniske data
Smeltepunkt 26°C
Tæthed 1.26 g/cm3 at 30°C
Kogepunkt 285°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00005484
Mængde 1 L
Synonym Sulfolane, Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, Tetramethylene sulfone, Sulfolane
Molekylvægt (g/mol) 120.17