Få mere at vide
Sulfolane-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfolan-d8 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| Formel vægt | 128.0747 |