missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sulfolane-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfolan-d8 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| Formel vægt | 128.0747 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?