Få mere at vide
Sulfolan, 99%
Beskrivelse
Sulfolan anvendes som et industrielt opløsningsmiddel til udvinding af aromatiske kulbrinter fra kulbrinteblandinger og til at rense naturgas. Desuden bruges det i raffinaderier og den petrokemiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Sulfolan anvendes som et industrielt opløsningsmiddel til udvinding af aromatiske kulbrinter fra kulbrinteblandinger og til rensning af naturgas. Desuden bruges det i raffinaderier og den petrokemiske industri.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, vand, acetone, toluen og fortyndede mineralsyrer. Let blandbar med oktaner, olefiner og naftener.
Bemærkninger
Blandbar med vand, acetone, toluen Uforligelig med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetramethylene Sulfone |
| Smeltepunkt | 25 °C til 28 °C |
| Tæthed | 1.2606 |
| Kogepunkt | 285 °C |
| Flammepunkt | 166 °C (330 °F) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Brydningsindeks | 1.4825 |
| Mængde | 1000 g |
| Beilstein | 107765 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sulpholane
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylene sulphone