Få mere at vide
Sulfolan, 99%
Artikelnummer. 11405543
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11405543 250 g 250g
11495533 1000 g 1000g
11415543 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11405543 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13466.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    355.23 DKK
    319.65 DKK / 250g
    Spare 35.58 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Blandet med vand, acetone, toluen | CAS: 126-33-0 | C4H8O2S | 120,17 g/mol
Sulfolan anvendes som et industrielt opløsningsmiddel til udvinding af aromatiske kulbrinter fra kulbrinteblandinger og til at rense naturgas. Desuden bruges det i raffinaderier og den petrokemiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Sulfolan anvendes som et industrielt opløsningsmiddel til udvinding af aromatiske kulbrinter fra kulbrinteblandinger og til rensning af naturgas. Desuden bruges det i raffinaderier og den petrokemiske industri.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, vand, acetone, toluen og fortyndede mineralsyrer. Let blandbar med oktaner, olefiner og naftener.
Bemærkninger
Blandbar med vand, acetone, toluen Uforligelig med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126-33-0
Molekylær formel C4H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 120.17
MDL nummer MFCD00005484
InChI nøgle HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone
PubChem CID 31347
ChEBI CHEBI:74794
SMIL O=S1(=O)CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfolane
Smeltepunkt 25 °C til 28 °C
Tæthed 1.261
Kogepunkt 285 °C
Flammepunkt 166 °C (330 °F)
Analyseprocentområde 99%
Lugt Svag, karakteristisk
Brydningsindeks 1.4825
Mængde 250 g
Beilstein 107765
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,8955
Opløselighedsinformation Blander med alkohol, vand, acetone, toluen og fortyndede mineralsyrer. Let blandet med oktaner, olefiner og naftener.
IUPAC navn 1λ6-thiolan-1,1-dion
Formel vægt 120.17
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfolane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylene sulfone