Få mere at vide
Sulfolan, 80% med væg og fugt. sol.
Artikelnummer. 15425237
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15425237 500 mL 500ml
15415237 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15425237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32505.AP
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 126-33-0 | C4H8O2S | 120,17 g/mol
Sulfolan bruges i den kemiske industri som opløsningsmiddel til ekstraktiv destillation og kemiske reaktioner. Det bruges til at adskille aromatiske kulbrinter (benzen, toluen og xylener), til at adskille n-propylalkohol og sec-butylalkohol. Det bruges også til at rense naturgasstrømme og til fraktionering af fedtsyrer til mættede og umættede komponenter og som reaktionsopløsningsmiddel til fremstilling af aromatiske sulfonsyrer, pyridiner, isocyanater og lægemidler. Det kan også være involveret i halogenudvekslingsprocessen og polymerisationsprocessen. Det bruges som blødgører og hærder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Sulfolan anvendes i den kemiske industri som opløsningsmiddel til ekstraktiv destillation og kemiske reaktioner. Det bruges til at adskille aromatiske kulbrinter (benzen, toluen og xylener), til at adskille n-propylalkohol og sec-butylalkohol. Det bruges også til at rense naturgasstrømme og til fraktionering af fedtsyrer til mættede og umættede komponenter og som reaktionsopløsningsmiddel til fremstilling af aromatiske sulfonsyrer, pyridiner, isocyanater og lægemidler. Det kan også være involveret i halogenudvekslingsprocessen og polymerisationsprocessen. Det bruges som blødgører og hærder.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126-33-0
Molekylær formel C4H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 120.17
MDL nummer MFCD00005484
InChI nøgle HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone
PubChem CID 31347
ChEBI CHEBI:74794
IUPAC navn thiolan 1,1-dioxid
SMIL O=S1(=O)CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfolane
Smeltepunkt 0 °C til 5 °C
Tæthed 1.212
Lugt Svag, karakteristisk
Mængde 500 mL
Beilstein 107765
Merck Index 14,8955
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.
Formel vægt 120.17
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 80% w/w aq. soln.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfolane, 80% w/w aq. soln.
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylene sulfone