missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sulfolan-3-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfolan-3-ol |
| CAS | 13031-76-0 |
| Molekylær formel | C4H8O3S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Tetrahydrothiophene-3-ol 1,1-Dioxide, 3-Hydroxysulfolane, 3-Hydroxythiolane 1,1-Dioxide, NSC 147314 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3S/c5-4-1-2-8(6,7)3-4/h4-5H,1-3H2 |
| SMIL | OC1CCS(=O)(=O)C1 |
| IUPAC navn | 1,1-dioxothiolan-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.17 |
| Formel vægt | 136.0194 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?