missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sulfolan-3-ol, TRC

Artikelnummer. 30424257
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424257 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30424257 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6890701G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulfolan-3-ol
CAS 13031-76-0
Molekylær formel C4H8O3S
Mængde 1 g
Synonym Tetrahydrothiophene-3-ol 1,1-Dioxide, 3-Hydroxysulfolane, 3-Hydroxythiolane 1,1-Dioxide, NSC 147314
InChI formel InChI=1S/C4H8O3S/c5-4-1-2-8(6,7)3-4/h4-5H,1-3H2
SMIL OC1CCS(=O)(=O)C1
IUPAC navn 1,1-dioxothiolan-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 136.17
Formel vægt 136.0194
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.