Få mere at vide
Sulfobromophthalein natriumsalt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11485141 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
11485141 1 g
1 options
Artikelnummer. 11485141 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215672601
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Bruges som substrat for multidrug resistensassocieret protein 2 (Mrp2). Sulfobromophthalein natriumsalt MP Biomedicals er et farvestof med høj affinitet for organiske aniontransporterende polypeptider (OATP'er). BSP Bruges til diagnosticering af leverlidelser og
BSP transporteres ind i hepatocytter af OATP'er og, efter konjugation til glutathion, udskilles til galde af Mrp2.3 Det blev fundet at hæmme aldo-keto-reduktase ARK1C20.
Tekniske data
CAS 71-67-0
Molekylær formel C20H8Br4Na2O10S2
MDL nummer MFCD00150017
Mængde 1 g
Synonym bromosulfophthalein, sulfobromophthalein, 3h bsp, 3h-bsp, d00ady
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (20 mg/ml, klar, farveløs opløsning). Uopløselig i ethanol eller acetone.
InChI nøgle GHAFORRTMVIXHS-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].OC1=CC=C(C=C1S([O-])(=O)=O)C1(OC(=O)C2=C(Br)C(Br)=C(Br)C(Br)=C12)C1=CC=C(O)C(=C1)S([O-])(=O)=O
IUPAC navn disodium 2-hydroxy-5-[4,5,6,7-tetrabromo-1-(4-hydroxy-3-sulfonatophenyl)-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl]benzene-1-sulfonate
Molekylvægt (g/mol) 837.99
PubChem CID 102371197
ChEBI CHEBI:63827
Formel vægt 838
Fysisk form Pulver