Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Sulfobromophtalein natriumsalthydrat
Beskrivelse
Sulfobromophtalein-natriumsalthydrat er et reagens til kvantitativ bestemmelse af proteiner, et farvestof til leverdiagnostik in vitro.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfobromophthalein sodium salt hydrate |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25 g |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Merck Index | 14,8954 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 837,98 (Vandfri) |
| Fysisk form | Pulver |