Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Sulfobromophtalein natriumsalthydrat
Artikelnummer. 11300558
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11300558 1 g 1g
11310558 5 g 5g
11320558 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11300558 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 043878.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 71-67-0 | C20H8Br4Na2O10S2 | 837,99 g/mol
Sulfobromophtalein-natriumsalthydrat er et reagens til kvantitativ bestemmelse af proteiner, et farvestof til leverdiagnostik in vitro.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-67-0
Molekylær formel C20H8Br4Na2O10S2
Molekylvægt (g/mol) 837.99
MDL nummer MFCD00150017
InChI nøgle GHAFORRTMVIXHS-UHFFFAOYSA-L
Synonym bromosulfophthalein, sulfobromophthalein, 3h bsp, 3h-bsp, d00ady
PubChem CID 102371197
ChEBI CHEBI:63827
IUPAC navn dinatrium;2-sulfo-4-[4,5,6,7-tetrabrom-1-(4-oxido-3-sulfophenyl)-3-oxo-2-benzofuran-1-yl]phenolat
SMIL [Na+].[Na+].OC1=CC=C(C=C1S([O-])(=O)=O)C1(OC(=O)C2=C(Br)C(Br)=C(Br)C(Br)=C12)C1=CC=C(O)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfobromophthalein sodium salt hydrate
Farve Hvid
Mængde 1 g
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,8954
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 837.98 (Anhydrous)
Fysisk form Pulver