Få mere at vide
Sulfobromophtalein natriumsalt krystallinsk MP Biomedicals
Artikelnummer. 11495141 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495141 5 g 5g
11405151 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495141 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215672605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2365.00 DKK
    2248.91 DKK / 5g
    Spare 116.09 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 71-67-0
Molekylær formel C20H8Br4Na2O10S2
Molekylvægt (g/mol) 837.99
MDL nummer MFCD00150017
InChI nøgle GHAFORRTMVIXHS-UHFFFAOYSA-L
Synonym bromosulfophthalein, sulfobromophthalein, 3h bsp, 3h-bsp, d00ady
PubChem CID 102371197
ChEBI CHEBI:63827
SMIL [Na+].[Na+].OC1=CC=C(C=C1S([O-])(=O)=O)C1(OC(=O)C2=C(Br)C(Br)=C(Br)C(Br)=C12)C1=CC=C(O)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfobromophthalein Sodium Salt
Mængde 5 g
IUPAC navn dinatrium;2-sulfo-4-[4,5,6,7-tetrabrom-1-(4-oxido-3-sulfophenyl)-3-oxo-2-benzofuran-1-yl]phenolat
Formel vægt 838
Fysisk form Krystallinsk
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfobromophthalein Sodium Salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: SulfobromophthaleinSodium Salt