Få mere at vide
Sulfobromophthalein sodium hydrate
Artikelnummer. 10419310 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10419310 5 g Glasflaske 5g
10712411 25 g Glasflaske 25g
10195103 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10419310 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 173400050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123359-42-2 | C20H8Br4Na2O10S2 | 837.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123359-42-2
Molekylær formel C20H8Br4Na2O10S2
Molekylvægt (g/mol) 837.99
MDL nummer MFCD16556312
InChI nøgle GHAFORRTMVIXHS-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium 2-hydroxy-5-1z-4-oxo-3-sulfonatocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene 2,3,4,5-tetrabromo-6-carboxyphenyl methyl benzenesulfonate tetrahydrate
PubChem CID 16211419
IUPAC navn dinatrium;2-hydroxy-5-[(E)-(4-oxo-3-sulfonatocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)-(2,3,4,5-tetrabrom-6-carboxyphenyl)methyl]benzensulfonat
SMIL [Na+].[Na+].OC1=CC=C(C=C1S([O-])(=O)=O)C1(OC(=O)C2=C1C(Br)=C(Br)C(Br)=C2Br)C1=CC=C(O)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfobromophthalein sodium hydrate
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 837.76
Procent renhed ≥95%
Fysisk form Krystallinsk pulver