missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sulfobetaine, TRC

Artikelnummer. 30415648
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30415648 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415648 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6994032.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulfobetaine
CAS 4727-41-7
Molekylær formel C4 H8 O2 S
Mængde 2.5 g
Synonym Sulfobetaine
InChI formel InChI=1S/C4H8O2S/c1-7(2)3-4(5)6/h3H2,1-2H3
SMIL C[S+](C)CC(=O)[O-]
IUPAC navn 2-dimethylsulfonioacetate
Molekylvægt (g/mol) 120.17
Formel vægt 120.025
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.