Få mere at vide
Sulfobetaine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfobetaine |
| CAS | 4727-41-7 |
| Molekylær formel | C4 H8 O2 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Sulfobetaine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2S/c1-7(2)3-4(5)6/h3H2,1-2H3 |
| SMIL | C[S+](C)CC(=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-dimethylsulfonioacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 120.17 |
| Formel vægt | 120.025 |