Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sulfo-SBED Biotin Label Transfer Reagens, No-Weigh™ Format
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
10 mg
8 x 1 mg
10 x 1 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Pakke med 8
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-SBED Biotin Label Transfer Reagent er et multifunktionelt reagens til mærkning af et oprenset protein og derefter kovalent overførsel af det vedhæftede biotinmærke til specifikke interaktorer af dette protein.
- Multifunktionelt reagens til mærkning af et oprenset protein og derefter kovalent overførsel af det vedhæftede biotinmærke til specifikke interaktorer af dette protein.
- Heterobifunktionel kemisk tværbinder, der er i stand til kovalent at binde til primære aminer i den ene ende og til næsten enhver proteinfunktionel gruppe i den anden ende.
- Inkluderer en biotingruppe og en spaltelig disulfidafstandsarm.
- Sammen tillader disse funktioner en sekventielt at tværbinde interagerende proteiner og overføre biotinaffinitetsmærket fra et protein (dvs. et oprenset lokkemadprotein) til et andet (muligvis ukendt bytteprotein).
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 x 1 mg |
| Produkttype | Sulfo-SBED Biotin Label Transfer Reagent |
| Opløselighed | DMF (dimethylformamid), DMSO (dimethylsulfoxid), methanol, vand |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 4 °C. |
| Kemisk reaktivitet | Amin-til-amin |
| Mærkningsmetode | Kemisk mærkning, etiketoverførsel |
| Forsendelsestilstand | Kvalificeret til Ambient eller Wet Ice |
| Reaktiv del | NHS Ester, Alkyne |
| Etiket eller farvestof | Biotin |
| Etikettype | Biotin og andre haptener |
| Vis mere |