Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sulfo-SBED Biotin Label Transfer Reagens, No-Weigh™ Format
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-SBED Biotin Label Transfer Reagent er et multifunktionelt reagens til mærkning af et oprenset protein og derefter kovalent overførsel af det vedhæftede biotinmærke til specifikke interaktorer af dette protein.
Højdepunkter:
- Sulfo-NHS ester reagerer med primære aminer ved pH 7-9
- Arylazid konjugerer tilfældigt, når det aktiveres med UV-lys
- Spaltelig disulfidbinding muliggør overførsel af biotinmærke
- Opdag proteininteraktioner uden radiomærkning
Inkluderer:
No-Weigh Sulfo-SBED Label Transfer Reagent, 8x 1 mg; BupH Fosfatpufret Saltvand, 1 Pk. (gør 500 ml); Etiketoverførselsbuffer (20X), 200mL (gør 4L); Streptavidin-HRP-konjugat, 0,1 mg; No-Weigh Dithiothreitol (DTT), 8x 7,7 mg; Slide-A-Lyzer MINI Dialyseenheder plus Float, 10K MWCO, 10-100 μL, 10 enheder/Pk.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Pulver |
| Mængde | 10 mg |
| Produkttype | Tværbinder |
| Opløselighed | Vand |
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. |
| Mærkningsmetode | Kemisk mærkning, etiketoverførsel |
| Reaktiv del | Sulfo-NHS Ester, Aryl Azide |
| Produktlinje | Pierce |