Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS (N-hydroxysulfosuccinimid), No-Weigh™ Format
Artikelnummer. 15993522 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
8 x 2 mg
10 x 2 mg
500 mg
5 g
Pakningsstørrelse:
500mg
5g
Pakke med 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15993522 10 x 2 mg -
10391314 500 mg 500mg
11861365 8 x 2 mg Pakke med 8
11871365 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15993522 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A39269
Edge
Forbered amin-reaktive sulfo-NHS-ester-tværbindere eller forstærk carbodiimid (EDC)-konjugering for peptider eller proteiner ved hjælp af N-hydroxysulfosuccinimid, CAS 106627-54-7.
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-NHS er ren N-hydroxysulfosuccinimid, den essentielle forbindelse, der er nødvendig for at fremstille vandopløselige, amin-reaktive NHS-ester-tværbindere eller for at forbedre konjugeringseffektiviteten ved brug af carbodiimid EDC.
  • Kemisk modifikationsreagens til omdannelse af carboxylgrupper til aminreaktive NHS-estere til biokonjugation, tværbinding, mærkning og immobiliseringsmetoder
  • Effektiviteten af EDC-medieret binding øges ved tilstedeværelse af Sulfo-NHS
  • Amin-reaktive NHS-estere eller Sulfo-NHS-estere kan fremstilles med ethvert carboxylholdigt molekyle
  • Sulfo-NHS-derivater er normalt direkte vandopløselige (kan tilsættes direkte til fysiologiske buffere) og kan ikke trænge igennem membran (kan bruges til celleoverflademærkning)
  • Meget ren, krystallinsk Sulfo-NHS kan bruges til at skabe aktiverede derivater af høj kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-carboxyl
Spaltbar Nej
Oversigt Sulfo-NHS
Molekylvægt (g/mol) 217.13
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde Kort
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C.
Cellepermeabilitet Nej
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje No-Weigh
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Sulfo-NHS-ester
Afstandsstykke Kort (<10 Å)
Form Fast stof
Mængde 10 x 2 mg
Opløselighed Vand
Format Standard, engangsbrug, premium-kvalitet
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder