Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS (N-hydroxysulfosuccinimid), No-Weigh™ Format
Artikelnummer. 11871365 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
8 x 2 mg
10 x 2 mg
500 mg
5 g
Pakningsstørrelse:
500mg
5g
Pakke med 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11871365 5 g 5g
10391314 500 mg 500mg
11861365 8 x 2 mg Pakke med 8
15993522 10 x 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11871365 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 24525
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Forbered amin-reaktive sulfo-NHS-ester-tværbindere eller forstærk carbodiimid (EDC)-konjugering for peptider eller proteiner ved hjælp af N-hydroxysulfosuccinimid, CAS 106627-54-7.
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-NHS er ren N-hydroxysulfosuccinimid, den essentielle forbindelse, der er nødvendig for at fremstille vandopløselige, amin-reaktive NHS-ester-tværbindere eller for at forbedre konjugeringseffektiviteten ved brug af carbodiimid EDC.
Højdepunkter:
  • Danner en acylaminoester med carboxylgrupper, når det bruges sammen med EDC
  • Sulfo-NHS-aktiveret molekyle reagerer effektivt med primære aminer, hvilket resulterer i stabil amidbinding
  • Giver mulighed for to-trins EDC-reaktioner mellem carboxyl- og aminholdige molekyler
  • Sulfo-NHS-aktiveret molekyle kan stabiliseres ved tørring, hvilket muliggør fremstilling af amin-reaktive prober og overflader
  • Reaktive grupper: Sulfo-NHS
  • Reaktiv overfor: aminogrupper (ved aktivering af carboxylater)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-carboxyl
Spaltbar Nej
Oversigt Sulfo-NHS
Molekylvægt (g/mol) 217.13
PEGyleret Nej
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C.
Cellepermeabilitet Nej
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Carbodiimid
Afstandsstykke Kort (<10 Å)
Form Pulver
Mængde 5 g
Opløselighed Vand
Format Standard, engangsbrug, premium-kvalitet
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder