Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS (N-hydroxysulfosuccinimid), No-Weigh™ Format
Artikelnummer. 11861365 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
8 x 2 mg
10 x 2 mg
500 mg
5 g
Pakningsstørrelse:
500mg
5g
Pakke med 8
Artikelnummer. 11861365
Brand: Thermo Scientific™ 24520
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbered amin-reaktive sulfo-NHS-ester-tværbindere eller forstærk carbodiimid (EDC)-konjugering for peptider eller proteiner ved hjælp af N-hydroxysulfosuccinimid, CAS 106627-54-7.
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-NHS er ren N-hydroxysulfosuccinimid, den essentielle forbindelse, der er nødvendig for at fremstille vandopløselige, amin-reaktive NHS-ester-tværbindere eller for at forbedre konjugeringseffektiviteten ved brug af carbodiimid EDC.
Højdepunkter:
  • Danner en acylaminoester med carboxylgrupper, når det bruges sammen med EDC
  • Sulfo-NHS-aktiveret molekyle reagerer effektivt med primære aminer, hvilket resulterer i stabil amidbinding
  • Giver mulighed for to-trins EDC-reaktioner mellem carboxyl- og aminholdige molekyler
  • Sulfo-NHS-aktiveret molekyle kan stabiliseres ved tørring, hvilket muliggør fremstilling af amin-reaktive prober og overflader
  • Reaktive grupper: Sulfo-NHS
  • Reaktiv overfor: aminogrupper (ved aktivering af carboxylater)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Carboxyl-to-Amine
Oversigt Pierce Sulfo-NHS, No-Weigh Format
Formulering N-Hydroxysulfosuccinimide; solid
Membran permeabel Yes
Molekylvægt (g/mol) 217.13
PEGyleret No
Tilstrækkelig til 15mL of typical 1X (5mM) reaction solution (total), or 8 separate uses
Afstandsarmslængde
Indhold og opbevaring Store as detailed on product information sheet.
Mængde 8 x 2 mg
Opløselighed Water