missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sulfo-N-succinimidyl (N-Iodoacetyl)aminobenzoate Sodium 90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfo-N-succinimidyl (N-Iodoacetyl)aminobenzoate |
| CAS | 144650-93-1 |
| Molekylær formel | C13 H10 I N2 O8 S . Na |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11IN2O8S.Na/c14-6-10(17)15-8-3-1-7(2-4-8)13(20)24-16-11(18)5-9(12(16)19)25(21,22)23;/h1-4,9H,5-6H2,(H,15,17)(H,21,22,23);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)c2ccc(NC(=O)CI)cc2)C1=O |
| IUPAC navn | sodium;1-[4-[(2-iodoacetyl)amino]benzoyl]oxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 504.19 |
| Formel vægt | 503.91 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?