Få mere at vide
Sulfo-N-succinimidyl 6-(biotinamido) hexanoate Sodium Salt(~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfo-N-succinimidyl 6-(biotinamido) hexanoate','sodium salt |
| CAS | 191671-46-2 |
| Molekylær formel | C20 H29 N4 O9 S2 . Na |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Sulfo-N-Succinimidyl 6-(Biotinamido) Hexanoate Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30N4O9S2.Na/c25-15(7-4-3-6-13-18-12(11-34-13)22-20(29)23-18)21-9-5-1-2-8-17(27)33-24-16(26)10-14(19(24)28)35(30,31)32;/h12-14,18H,1-11H2,(H,21,25)(H2,22,23,29)(H,30,31,32);/q;+1/p-1/t12-,13-,14?,18-;/m0./s1 |
| SMIL | [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]2SC[C@@H]3NC(=O)N[C@H]23)C1=O |
| IUPAC navn | sodium;1-[6-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]hexanoyloxy]-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 556.59 |
| Formel vægt | 556.1274 |