Få mere at vide
Sulfluramid D5 (ethyl D5) 50 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfluramid ethyl-d5 |
| CAS | 936109-40-9 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol/Water |
| Molekylær formel | C10 D5 H F17 N O2 S |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | D5-N-EtFOSA, N-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonamide, N-Ethylperfluorooctanesulfonamide d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6F17NO2S/c1-2-28-31(29,30)10(26,27)8(21,22)6(17,18)4(13,14)3(11,12)5(15,16)7(19,20)9(23,24)25/h28H,2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)octane-1-sulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 532.23 |
| Vis mere |