Få mere at vide
Sulfluramid (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfluramid |
| CAS | 4151-50-2 |
| Molekylær formel | C10 H6 F17 N O2 S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Volcano, N-Ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonamide (ACI), AI 3-29757, Alstar, Alstar (pesticide), FiniTron, FX 12, GX 071, Mirex S, N-Ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctane-1-sulfonamide, N-Ethylperfluoro-1-octanesulfonamide, N-Ethylperfluorooctanesulfonamide, N-Ethylperfluorooctylsulfonamide, Sulfluramid, Sulfluramide, Volcano, Volcano (insecticide), 1-Octanesulfonamide','N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro- (7CI','8CI','9CI','ACI), EtFOSA |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6F17NO2S/c1-2-28-31(29,30)10(26,27)8(21,22)6(17,18)4(13,14)3(11,12)5(15,16)7(19,20)9(23,24)25/h28H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCNS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctane-1-sulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 527.2 |
| Formel vægt | 526.9848 |