Få mere at vide
Sulfisoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4813671 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 11936871
Brand: Thermo Scientific Acros 439670250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-69-5
Molekylær formel C11H13N3O3S
Molekylvægt (g/mol) 267.3
InChI nøgle NHUHCSRWZMLRLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfisoxazole, sulfafurazole, sulphafurazole, sulfisoxazol, sulfafurazol, sulfaisoxazole, sulfofurazole, sulfisoxasole, sulphaisoxazole, sulfadimethylisoxazole
PubChem CID 5344
ChEBI CHEBI:102484
IUPAC navn 4-amino-N-(3,4-dimethyl-1,2-oxazol-5-yl)benzensulfonamid
SMIL CC1=C(ON=C1C)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfisoxazole
Smeltepunkt 194°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15,9082
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.13mg/mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vægt 267.3
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfisoxazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.