missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sulfisomidine Sodium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfisomidine','Sodium |
| CAS | 2462-17-1 |
| Molekylær formel | C12 H13 N4 O2 S . Na |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Benzenesulfonamide','4-amino-N-(2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl)-','sodium salt (1:1), Benzenesulfonamide','4-amino-N-(2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl)-','monosodium salt (9CI), Sodium','[N1-(2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl)sulfanilamido]- (7CI), Sulfanilamide','N1-(2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl)-','monosodium salt (8CI), Sulfanilamide','N1-(2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl)-','sodium deriv. (6CI), Sodium sulfamethine, Sodium sulfasomidine, Sulfisomidine sodium |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N4O2S.Na/c1-8-7-12(15-9(2)14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11;/h3-7H,13H2,1-2H3;/q-1;+1 |
| SMIL | [Na+].Cc1cc([N-]S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(C)n1 |
| IUPAC navn | sodium;(4-aminophenyl)sulfonyl-(2,6-dimethylpyrimidin-4-yl)azanide |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.31 |
| Formel vægt | 300.0657 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?