Få mere at vide
Sulfisomidine Sodium, TRC
Artikelnummer. 30412996
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30412996 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30412996 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS699375100MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sulfisomidine','Sodium
CAS 2462-17-1
Molekylær formel C12 H13 N4 O2 S . Na
Mængde 100 mg
Synonym Benzenesulfonamide','4-amino-N-(2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl)-','sodium salt (1:1), Benzenesulfonamide','4-amino-N-(2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl)-','monosodium salt (9CI), Sodium','[N1-(2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl)sulfanilamido]- (7CI), Sulfanilamide','N1-(2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl)-','monosodium salt (8CI), Sulfanilamide','N1-(2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl)-','sodium deriv. (6CI), Sodium sulfamethine, Sodium sulfasomidine, Sulfisomidine sodium
InChI formel InChI=1S/C12H13N4O2S.Na/c1-8-7-12(15-9(2)14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11;/h3-7H,13H2,1-2H3;/q-1;+1
SMIL [Na+].Cc1cc([N-]S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(C)n1
IUPAC navn sodium;(4-aminophenyl)sulfonyl-(2,6-dimethylpyrimidin-4-yl)azanide
Molekylvægt (g/mol) 300.31
Formel vægt 300.0657