Få mere at vide
Sulfisomidine, LoGiCal
Artikelnummer. 30461506
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461506 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461506 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1702.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfisomidine
CAS 515-64-0
Analyt- eller komponentnavne Sulfisomidine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H14 N4 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl)-, Sulfanilamide, N1-(2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl)- (8CI), 2,4-Dimethyl-6-sulfanilamidopyrimidine, 2,6-Dimethyl-4-sulfanilamidopyrimidine, 4-Sulfanilamido-2,6-dimethylpyrimidine, 4-[[(2,6-Dimethylpyrimidin-4-yl)amino]sulfonyl]aniline, 6-(4-Aminobenzenesulfonamido)-2,4-dimethylpyrimidine, 6-(Sulfanilamido)-2,4-dimethyl-1,3-diazine, 6-(p-Aminobenzenesulfonamido)-2,4-dimethylpyrimidine, 6-(p-Aminophenylsulfonamido)-2,4-dimethylpyrimidine, 6-Sulfanilamido-2,4-dimethylpyrimidine, 6-[(p-Aminobenzenesulfonyl)amino]-2,4-dimethylpyrimidine, Aristamid, Aristogyn, Domain, Domian, Elcosin, Elcosine, Elkosil, Elkosin, Elkosine, Elkozin, Erycon, Mefenal, N1-(2,6-Dimethyl-4-pyrimidinyl)sulfanilamide, Sulfadimetine, Sulfaisodimerazine, Sulfamethine, Sulfasomidin, Sulfasomidine, Sulfisomidin, Sulfisomidine, Sulphasomidine, Sulphisomidine
InChI formel InChI=1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-12(15-9(2)14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
Løsningstype Neat
SMIL Cc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(C)n1
IUPAC navn 4-amino-N-(2,6-dimethylpyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 278.33
Mængde 10 mg
Formel vægt 278.0837 g/mol