Få mere at vide
Sulfisomidin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418816
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16418816 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16418816 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1784
MedChemExpress Sulfisomidin (Sulfaisodimidine) is an orally active short-acting sulfonamide antibacterial. Sulfisomidin can be used for the research of lower urinary tract infections.
Sulfisomidin (Sulfaisodimidine) is an orally active short-acting sulfonamide antibacterial. Sulfisomidin can be used for the research of lower urinary tract infections.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfisomidin
Fysisk form Solid
CAS 515-64-0
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H14N4O2S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Sulfaisodimidine
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (107.79 mM)
SMIL O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC(C)=NC(C)=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 278.33
Formel vægt 278.33
Procent renhed 99.09%