Få mere at vide
Sulfiram, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfiram |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20N2S3/c1-5-11(6-2)9(13)15-10(14)12(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 264.0789 |
| Procent renhed | >95% |