Få mere at vide
Sulfinyldibenzene, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31336450
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31336450 100 g
31334852 25 g
31335113 1 kg
31332906 10 g
31332535 5 g
31318449 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31336450 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD125843100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfinyldibenzene
CAS 945-51-7
Molekylær formel C12H10OS
MDL nummer MFCD00002085
Mængde 100 g
SMIL O=S(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 202.27
Procent renhed 98%