Få mere at vide
Sulfinpyrazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfinpyrazone |
| CAS | 57-96-5 |
| Molekylær formel | C23 H20 N2 O3 S |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 3,5-Pyrazolidinedione','1,2-diphenyl-4-[2-(phenylsulfinyl)ethyl]-, 1,2-Diphenyl-4-(2'-phenylsulfinethyl)-3,5-pyrazolidinedione, 1,2-Diphenyl-4-[2-(phenylsulfinyl)ethyl]-3,5-pyrazolidinedione, 4-(Phenylsulfoxyethyl)-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione, Anturan, Anturane, Anturanil, Anturen, Anturidin, Diphenylpyrazone, Enturan, Enturen, G 28315, NSC 75925, Sulfinpyrazon, Sulfinpyrazone, Sulfoxyphenylpyrazolidine, Sulphinpyrazone |
| InChI formel | InChI=1S/C23H20N2O3S/c26-22-21(16-17-29(28)20-14-8-3-9-15-20)23(27)25(19-12-6-2-7-13-19)24(22)18-10-4-1-5-11-18/h1-15,21H,16-17H2 |
| SMIL | O=C1C(CCS(=O)c2ccccc2)C(=O)N(N1c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | 4-[2-(benzenesulfinyl)ethyl]-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 404.48 |
| Formel vægt | 404.1195 |