Få mere at vide
Sulfinpyrazone, TRC
Artikelnummer. 30427263
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30427263 10 g
1 options
Artikelnummer. 30427263 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68921510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sulfinpyrazone
CAS 57-96-5
Molekylær formel C23 H20 N2 O3 S
Mængde 10 g
Synonym 3,5-Pyrazolidinedione','1,2-diphenyl-4-[2-(phenylsulfinyl)ethyl]-, 1,2-Diphenyl-4-(2'-phenylsulfinethyl)-3,5-pyrazolidinedione, 1,2-Diphenyl-4-[2-(phenylsulfinyl)ethyl]-3,5-pyrazolidinedione, 4-(Phenylsulfoxyethyl)-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione, Anturan, Anturane, Anturanil, Anturen, Anturidin, Diphenylpyrazone, Enturan, Enturen, G 28315, NSC 75925, Sulfinpyrazon, Sulfinpyrazone, Sulfoxyphenylpyrazolidine, Sulphinpyrazone
InChI formel InChI=1S/C23H20N2O3S/c26-22-21(16-17-29(28)20-14-8-3-9-15-20)23(27)25(19-12-6-2-7-13-19)24(22)18-10-4-1-5-11-18/h1-15,21H,16-17H2
SMIL O=C1C(CCS(=O)c2ccccc2)C(=O)N(N1c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn 4-[2-(benzenesulfinyl)ethyl]-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 404.48
Formel vægt 404.1195