missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sulfeptanic Acid Disodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfeptanic Acid Disodium Salt |
| CAS | 121807-12-3 |
| Molekylær formel | C11 H19 N Na2 O6 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole, (±)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21NO6S.2Na/c1-12(8-9-19(16,17)18)10(13)6-4-2-3-5-7-11(14)15;;/h2-9H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17,18);;/q;2*+1/p-2 |
| SMIL | CN(CCS(=O)(=O)O[Na])C(=O)CCCCCCC(=O)O[Na] |
| IUPAC navn | 2-[methyl-(8-oxo-8-sodiooxyoctanoyl)amino]ethylsulfonyloxysodium |
| Molekylvægt (g/mol) | 339.316 |
| Formel vægt | 339.073 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?