missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sulfeptanic Acid Disodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30410459
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410459 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30410459 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS3538005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulfeptanic Acid Disodium Salt
CAS 121807-12-3
Molekylær formel C11 H19 N Na2 O6 S
Mængde 5 mg
Synonym 2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole, (±)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole
InChI formel InChI=1S/C11H21NO6S.2Na/c1-12(8-9-19(16,17)18)10(13)6-4-2-3-5-7-11(14)15;;/h2-9H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17,18);;/q;2*+1/p-2
SMIL CN(CCS(=O)(=O)O[Na])C(=O)CCCCCCC(=O)O[Na]
IUPAC navn 2-[methyl-(8-oxo-8-sodiooxyoctanoyl)amino]ethylsulfonyloxysodium
Molekylvægt (g/mol) 339.316
Formel vægt 339.073
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.