Få mere at vide
Sulfentrazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfentrazone |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10Cl2F2N4O3S/c1-5-16-19(11(20)18(5)10(14)15)9-4-8(17-23(2,21)22)6(12)3-7(9)13/h3-4,10,17H,1-2H3 |
| Formel vægt | 385.9819 |