Få mere at vide
Sulfentrazone-hydroxymethyl, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315558
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30315558 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30315558 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC17000320
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfentrazone-hydroxymethyl
CAS 134390-99-1
Analyt- eller komponentnavne Sulfentrazone-hydroxymethyl
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C11 H10 Cl2 F2 N4 O4 S
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Hydroxy Sulfentrazone, Methanesulfonamide, N-[2,4-dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-(hydroxymethyl)-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]-, N-[2,4-Dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-(hydroxymethyl)-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]methanesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C11H10Cl2F2N4O4S/c1-24(22,23)17-7-3-8(6(13)2-5(7)12)19-11(21)18(10(14)15)9(4-20)16-19/h2-3,10,17,20H,4H2,1H3
SMIL CS(=O)(=O)Nc1cc(N2N=C(CO)N(C(F)F)C2=O)c(Cl)cc1Cl
IUPAC navn N-[2,4-dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-3-(hydroxymethyl)-5-oxo-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]methanesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 403.189
Mængde 10 mg
Formel vægt 401.977 g/mol