missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sulfatroxazole, TRC

Artikelnummer. 30138582
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138582 500 mg
30010433 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138582 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS699265500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 23256-23-7
Molekylær formel C11 H13 N3 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 267.3
Synonym Sulfatroxazolum, 4-Amino-N-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)benzenesulfonamide
IUPAC navn 4-amino-N-(4,5-dimethyl-1,2-oxazol-3-yl)benzenesulfonamide
SMIL Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulfatroxazole
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H13N3O3S/c1-7-8(2)17-13-11(7)14-18(15,16)10-5-3-9(12)4-6-10/h3-6H,12H2,1-2H3,(H,13,14)
Formel vægt 267.0678
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.