Få mere at vide
Sulfathiazol, TRC
Artikelnummer. 30011039
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011039 500 mg
30008080 1 g
17971305 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011039 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS699093500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72-14-0
Molekylær formel C9 H9 N3 O2 S2
Molekylvægt (g/mol) 255.32
Synonym Sulfathiazole, 4-Amino-N-(thiazol-2-yl)benzenesulfonamide
IUPAC navn 4-amino-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzensulfonamid
SMIL Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfathiazole
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
Formel vægt 255.0136
Procent renhed >95%